Få mere at vide
Steris™ Almindeligt toplukningsposer
Artikelnummer. p-7110982
Dimensioner (L x B x H):
300 x 75 x 530mm
380 x 125 x 610mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. 15661964
Brand: Steris™ MPC
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug i forvakuumautoklaver med porøs belastning samt gammasterilisatorer. Steris Corporation™ Plain top lukningsposer inkluderer en dobbelt foldet bundforsegling for ekstra integritet.
  • Fremstillet af højkvalitets vådstyrke MG bleget kraftpapir
  • Dobbelt foldet bundtætning for ekstra integritet
  • Åbning i bredden
  • Er i overensstemmelse med BS 6257
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance BS 6257
Lukketype Almindelig
Materiale Medicinsk karakter Kraft Papir (bleget)
Mængde 250/Pk.
Dimensioner (L x B x H) 300 x 75 x 530mm
Længde (metrisk) 300 mm
Bredde (metrisk) 75 mm
Højde (metrisk) 530 mm