Få mere at vide
Steris™ Almindeligt toplukningsposer
Artikelnummer. 15681964
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
300 x 75 x 530 mm
380 x 125 x 610 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
15681964 380 x 125 x 610 mm Pakke med 250
15661964 300 x 75 x 530 mm Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15681964 Leverandør Steris™ Leverandørnr. T35PC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1405.00 DKK
    1192.46 DKK / Pakke med 250
    Spare 212.54 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Til brug i forvakuumautoklaver med porøs belastning samt gammasterilisatorer. Steris Corporation™ Plain top lukningsposer inkluderer en dobbelt foldet bundforsegling for ekstra integritet.
  • Fremstillet af højkvalitets vådstyrke MG bleget kraftpapir
  • Dobbelt foldet bundtætning for ekstra integritet
  • Åbning i bredden
  • Er i overensstemmelse med BS 6257
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance BS 6257
Lukketype Almindelig
Materiale Medicinsk karakter Kraft Papir (bleget)
Mængde 250/Pk.
Dimensioner (L x B x H) 380 x 125 x 610 mm
Højde (metrisk) 610 mm
Længde (metrisk) 380 mm
Bredde (metrisk) 125 mm