Få mere at vide
Steris™ Almindeligt toplukningsposer
Artikelnummer. 15661964
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
300 x 75 x 530 mm
380 x 125 x 610 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
15661964 300 x 75 x 530 mm Pakke med 250
15681964 380 x 125 x 610 mm Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15661964 Leverandør Steris™ Leverandørnr. MPC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    997.00 DKK
    822.32 DKK / Pakke med 250
    Spare 174.68 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Til brug i forvakuumautoklaver med porøs belastning samt gammasterilisatorer. Steris Corporation™ Plain top lukningsposer inkluderer en dobbelt foldet bundforsegling for ekstra integritet.
  • Fremstillet af højkvalitets vådstyrke MG bleget kraftpapir
  • Dobbelt foldet bundtætning for ekstra integritet
  • Åbning i bredden
  • Er i overensstemmelse med BS 6257
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance BS 6257
Lukketype Almindelig
Materiale Medicinsk karakter Kraft Papir (bleget)
Mængde 250/Pk.
Dimensioner (L x B x H) 300 x 75 x 530 mm
Højde (metrisk) 530 mm
Længde (metrisk) 300 mm
Bredde (metrisk) 75 mm