Få mere at vide
- Home
- Products
- Kogeplader og omrørere
- Omrøringsstænger og -stænger
- Fisherbrand™ Almindelige PTFE rørestave
Fisherbrand™ Almindelige PTFE rørestave
Artikelnummer. 16295771 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
Diameter (metrisk):
4,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Mængde:
10 stk./pakke
2 stk./pakke
5/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
25 product options available for selection
| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) | Mængde | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|
| 16295771 | 15 mm | 4,5 mm | 10 stk./pakke | - |
| 16215781 | 20 mm | 7 mm | 10 stk./pakke | - |
| 16275781 | 25 mm | 6 mm | 10 stk./pakke | - |
| 16285771 | 12 mm | 4,5 mm | 10 stk./pakke | - |
| 11878962 | 75 mm | 13 mm | 2 stk./pakke | Pakke med 5 |
| 11808962 | 13 mm | 8 mm | 10 stk./pakke | Pakke med 10 |
| 11828962 | 25 mm | 10 mm | 5/pakke | Pakke med 10 |
| 16235791 | 40 mm | 8 mm | 5/pakke | - |
| 16225791 | 35 mm | 6 mm | 5/pakke | - |
| 16285781 | 25 mm | 8 mm | 5/pakke | Pakke med 10 |
| 10273352 | 15 mm | 6 mm | 10 stk./pakke | Pakke med 10 |
| 11858962 | 65 mm | 13 mm | 2 stk./pakke | Pakke med 5 |
| 10306280 | 50 mm | 7 mm | 2 stk./pakke | Pakke med 10 |
| 16295791 | 50 mm | 8 mm | 2 stk./pakke | - |
| 11838962 | 35 mm | 10 mm | 5/pakke | Pakke med 10 |
| 16205801 | 50 mm | 10 mm | 2 stk./pakke | Pakke med 10 |
| 10010110 | 60 mm | 7 mm | 2 stk./pakke | Pakke med 10 |
| 16205781 | 20 mm | 6 mm | 10 stk./pakke | - |
| 16295781 | 30 mm | 6 mm | 5/pakke | - |
| 16225801 | 60 mm | 8 mm | 2 stk./pakke | - |
| 16255801 | 70 mm | 10 mm | 2 stk./pakke | - |
| 16215801 | 60 mm | 10 mm | 2 stk./pakke | - |
| 11818952 | 35 mm | 7 mm | 5/pakke | Pakke med 10 |
| 16265801 | 80 mm | 10 mm | 2 stk./pakke | Pakke med 5 |
| 11848962 | 50 mm | 10 mm | 2 stk./pakke | Pakke med 5 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Artikelnummer.
16295771
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS) |
| Farve | Hvid |
| Oversigt | PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne |
| Til brug med (udstyr) | Containere& Beholdere / Omrører varmeplader |
| Diameter (metrisk) | 4,5 mm |
| Længde (metrisk) | 15 mm |
| Mængde | 10 stk./pakke |