Få mere at vide
Fisherbrand™ Almindelige PTFE rørestave
Artikelnummer. 16235791 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
Diameter (metrisk):
4,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Mængde:
10 stk./pakke
2 stk./pakke
5/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Mængde unitSize
16235791 40 mm 8 mm 5/pakke -
16215781 20 mm 7 mm 10 stk./pakke -
16275781 25 mm 6 mm 10 stk./pakke -
16285771 12 mm 4,5 mm 10 stk./pakke -
11878962 75 mm 13 mm 2 stk./pakke Pakke med 5
11808962 13 mm 8 mm 10 stk./pakke Pakke med 10
11828962 25 mm 10 mm 5/pakke Pakke med 10
16225791 35 mm 6 mm 5/pakke -
16285781 25 mm 8 mm 5/pakke Pakke med 10
10273352 15 mm 6 mm 10 stk./pakke Pakke med 10
11858962 65 mm 13 mm 2 stk./pakke Pakke med 5
10306280 50 mm 7 mm 2 stk./pakke Pakke med 10
16295771 15 mm 4,5 mm 10 stk./pakke -
16295791 50 mm 8 mm 2 stk./pakke -
11838962 35 mm 10 mm 5/pakke Pakke med 10
16205801 50 mm 10 mm 2 stk./pakke Pakke med 10
10010110 60 mm 7 mm 2 stk./pakke Pakke med 10
16205781 20 mm 6 mm 10 stk./pakke -
16295781 30 mm 6 mm 5/pakke -
16225801 60 mm 8 mm 2 stk./pakke -
16255801 70 mm 10 mm 2 stk./pakke -
16215801 60 mm 10 mm 2 stk./pakke -
11818952 35 mm 7 mm 5/pakke Pakke med 10
16265801 80 mm 10 mm 2 stk./pakke Pakke med 5
11848962 50 mm 10 mm 2 stk./pakke Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Product Code. 16235791
Only null left
Add to basket
Add to basket
Giver stabil omrøring. Fisherbrand™ Almindelige PTFE rørestave giver større turbulens end cylindriske rørestave.
  • Stabil, almen magnetisk rørestang
  • Giver større turbulens end cylindriske rørestave
  • Autoklaverbar
Specifications
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Farve Hvid
Oversigt PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne
Til brug med (udstyr) Containere& Beholdere / Omrører varmeplader
Diameter (metrisk) 8 mm
Længde (metrisk) 40 mm
Mængde 5/pakke