Få mere at vide
Fisherbrand™ Almindelige PTFE rørestave
Artikelnummer. 16225791 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
Diameter (metrisk):
4,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Mængde:
10 stk./pakke
2 stk./pakke
5/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 16225791
Giver stabil omrøring. Fisherbrand™ Almindelige PTFE rørestave giver større turbulens end cylindriske rørestave.
  • Stable, general-purpose magnetic stir bar
  • Provides greater turbulence than cylindrical stir bars
  • Autoclavable
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Farve White
Oversigt PTFE encapsulated Alnico V magnet core
Til brug med (udstyr) Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates
Belægning PTFE
Diameter (metrisk) 6 mm
Længde (metrisk) 35 mm
Mængde 5/pakke
Type PTFE Stirrer Bars Plain