Få mere at vide
Fisherbrand™ Almindelige PTFE rørestave
Artikelnummer. 11878962 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
Diameter (metrisk):
4,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Mængde:
10 stk./pakke
2 stk./pakke
5/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 11878962
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver stabil omrøring. Fisherbrand™ Almindelige PTFE rørestave giver større turbulens end cylindriske rørestave.
  • Stabil, almen magnetisk rørestang
  • Giver større turbulens end cylindriske rørestave
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Farve Hvid
Oversigt PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne
Til brug med (udstyr) Containere& Beholdere / Omrører varmeplader
Diameter (metrisk) 13 mm
Længde (metrisk) 75 mm
Mængde 2 stk./pakke