Få mere at vide
Fisherbrand™ Almindelige PTFE rørestave
Giver stabil omrøring. Fisherbrand™ Almindelige PTFE rørestave giver større turbulens end cylindriske rørestave.
Brand:  Fisherbrand™ 001.235.10
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11838962
  • 305.00 DKK / Pakke med 10
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 08-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Stabil, almen magnetisk rørestang
  • Giver større turbulens end cylindriske rørestave
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
Autoklaverbar
Hvid
Containere& Beholdere / Omrører varmeplader
35 mm
Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne
10 mm
5/Pk.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Almindelige PTFE rørestave > Dimensioner (Dia. x L): 10 dia.x 35mmL