Få mere at vide
Fisherbrand™ Almindelige PTFE rørestave
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
Diameter (metrisk):
4.5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Mængde:
10/Pk.
2/Pk.
5/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Beskrivelse
- Stabil, almen magnetisk rørestang
- Giver større turbulens end cylindriske rørestave
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS) |
| Farve | Hvid |
| Oversigt | PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne |
| Til brug med (udstyr) | Containere& Beholdere / Omrører varmeplader |
| Diameter (metrisk) | 7 mm |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Mængde | 2/Pk. |