Specifications
| Mængde | 1 hver |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Materiale | Skaft i rustfrit stål med PTFE-stempelhoved |
| Produkttype | Vævskværn Homogenizer |
| Til brug med (applikation) | Reduktion af partikelstørrelse |
| Til brug med (udstyr) | Vævssliber/homogenisator, glasbeholder |
| Længde (metrisk) | 230 mm |