Få mere at vide
Fisherbrand™ Almindeligt stempelhoved til PTFE-vævssliber
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
50 ml
Længde (metrisk):
230 mm
235 mm
270 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 hver |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Kapacitet (metrisk) | 5 ml |
| Materiale | Skaft i rustfrit stål med PTFE-stempelhoved |
| Produkttype | Vævskværn Homogenizer |
| Til brug med (applikation) | Reduktion af partikelstørrelse |
| Til brug med (udstyr) | Vævssliber/homogenisator, glasbeholder |
| Længde (metrisk) | 235 mm |