Få mere at vide
Fisherbrand™ Almindeligt stempelhoved til PTFE-vævssliber
Artikelnummer. 10177701 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
50 ml
Længde (metrisk):
230 mm
235 mm
270 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10177701 10 ml 270 mm Hver
10709382 2 ml 230 mm -
10586062 5 ml 235 mm Hver
10015941 15 ml 270 mm Hver
10025941 30 ml 270 mm Hver
10025951 50 ml 270 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10177701
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges med glasbeholder til homogenisering af vævsmateriale. Det almindelige stempel til PTFE-vævssliber er lavet af ren PTFE.
Skaft i rustfrit stål med PTFE stempelhoved
  • Ultraren, ingen forurening
  • Standardafstand 0,15 til 0,25 mm
  • De angivne mængder er arbejdsvolumener med stemplet på plads
Tekniske data
Mængde 1 hver
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Materiale Skaft i rustfrit stål med PTFE-stempelhoved
Produkttype Vævskværn Homogenizer
Til brug med (applikation) Reduktion af partikelstørrelse
Til brug med (udstyr) Vævssliber/homogenisator, glasbeholder
Længde (metrisk) 270 mm