Få mere at vide
Corning™ Almindelige mikroskopobjektglas
Artikelnummer. p-2892992 Shop alle Corning produkter
Bredde (metrisk):
38 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 720
Artikelnummer. 11373805
Brand: Corning™ 294775X50
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forrenset, klar til brug
  • Fremstillet af soda lime glas
  • Slides tykkelse: 0,9 til 1,10 mm
  • Ikke-steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 75 mm
Bredde (metrisk) 50 mm
nr. pr. sag 5/Cs.
nr. pr. pakke 1
Sterilitet Ikke steril
Materiale Sodavand Lime glas
Forrenset Ja
Tykkelse (metrisk) 0,9 til 1,1 mm
Type Objektglas til mikroskop