Få mere at vide
Corning™ Almindelige mikroskopobjektglas
Artikelnummer. 11373805 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
38 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 720
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
11373805 50 mm Pakke med 720
11363805 38 mm Pakke med 720
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373805 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 294775X50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3320.00 DKK
    3101.24 DKK / Pakke med 720
    Spare 218.76 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Forrenset, klar til brug
  • Fremstillet af soda lime glas
  • Slides tykkelse: 0,9 til 1,10 mm
  • Ikke-steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 75 mm
Bredde (metrisk) 50 mm
nr. pr. sag 5/Cs.
nr. pr. pakke 1
Sterilitet Ikke steril
Materiale Sodavand Lime glas
Forrenset Ja
Tykkelse (metrisk) 0,9 til 1,1 mm
Type Objektglas til mikroskop