Få mere at vide
BRAND™ Almindelig indvendig polypropylentragte
Shop alle Brand produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
50 mm
75 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Højde (metrisk):
43 mm (stilk)
55 mm stamme
77 mm (stamme)
90 mm (stamme)
95 mm (stamme)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Beskrivelse
- Fås i en række størrelser
- Sælges i forskellige mængder
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 50 mm |
| Diameter (metrisk) stilk | 9mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 43 mm (stilk) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (metrisk) stilk | 43mm |
| Mængde | 24/Pk. |
| Produkttype | Påfyldningstragt |