Få mere at vide
BRAND™ Almindelig indvendig polypropylentragte
Artikelnummer. 10339761 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
50 mm
75 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Højde (metrisk):
43 mm (stilk)
55 mm stamme
77 mm (stamme)
90 mm (stamme)
95 mm (stamme)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
10339761 120 mm 90 mm (stamme) Pakke med 12
11853910 100 mm 77 mm (stamme) Pakke med 12
15281459 50 mm 43 mm (stilk) Pakke med 24
15291459 75 mm 55 mm stamme Pakke med 12
10594062 150 mm 95 mm (stamme) Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10339761 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 147030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00 DKK
    268.66 DKK / Pakke med 12
    Spare 59.34 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
En fremragende mulighed med høj temperaturbestandighed til almindelig laboratoriebrug.
  • Fås i en række størrelser
  • Sælges i forskellige mængder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 120 mm
Diameter (metrisk) stilk 14 mm
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 90 mm (stamme)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Påfyldningstragt