Beskrivelse
- Fås i en række størrelser
- Sælges i forskellige mængder
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 40mm |
| Diameter (metrisk) stilk | 5 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (metrisk) stilk | 35mm |
| Mængde | 24/Pk. |
| Produkttype | Påfyldningstragt |