Beskrivelse
- Fremstillet af Boro 3.3 glas
- Vinklet ved 60°
- Kort stilk
- Leveres individuelt
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 200mm |
| Diameter (metrisk) stilk | 26 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Vinkel | 60° |
| Længde (metrisk) stilk | 175mm |
| Mængde | 1/Pk. |
| Produkttype | Tragt |