Få mere at vide
Fisherbrand™ Almindelige glasplader
Artikelnummer. 11847643 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Tykkelse (metrisk):
1 mm limede afstandsstykker
2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tykkelse (metrisk) Pakningsstørrelse
11847643 2 mm Pakke med 2
11877643 1 mm limede afstandsstykker Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11847643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00 DKK
    113.16 DKK / Pakke med 2
    Spare 5.84 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehør til Fisherbrand Vertikale elektroforesesystemer.
  • Tilbehør til Fisherbrand Vertikale elektroforesesystemer
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Vertikalt gelelektroforesesystem
Type Almindelig glasplade
Gel Dimensioner 10 x 10 cm
Mængde 2/Pk.
Tykkelse (metrisk) 2 mm