Få mere at vide
Kolmi Hopen Almindelige AirLaid servietter
Artikelnummer. 17846011 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
17846011 Hvid
1 options
Artikelnummer. 17846011 Leverandør Kolmi Hopen Leverandørnr. F35004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    468.00 DKK
    438.50 DKK / Pakke med 50
    Spare 29.50 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Engangsbrug, ikke-sterile servietter.
  • Sammenfoldet: 16 x 40 cm (± 0,5 cm)
  • Udfoldet: 120 x 80 cm (M) (± 1 cm)
  • Fremragende absorptions- og modstandsevne
  • Meget blød
  • Kan bruges til bad/bruseudgang
Tekniske data
Produkttype Engangsservietter
Længde (engelsk) 4 ft.
Længde (metrisk) 120 cm
Bredde (engelsk) 2.6 ft.
Bredde (metrisk) 80 cm
Materiale Ikke-vævede cellulosefibre