missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ Pladienolide B
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18747136
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18747136 500 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18747136 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6070/500U

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

mRNA splicing inhibitor; antitumor

Pladienolide B is a mRNA splicing inhibitor that decreases splicing capacity up to 75% in vitro. Pladienolide B directly targets splicesome-associated 130 (SAP130), inhibits splicing factor 3B subunit (SF3B1) and impairs U2 small nuclear ribonucleoprotein (U2 snRNP) interaction with pre-mRNA. Pladienolide B arrests the cell cycle in G1 and G2/M phases and displays antitumor activity against gastric cancer cells (IC50 values are 1.6-4.9 nM). Cell permeable and active in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pladienolide B
CAS 445493-23-2
Synonym (4R,7R,8S,9E,11S,12S)-8-(Acetyloxy)-4,7-dihydroxy-12-[(1E,3E,5S)-6-[(2R,3R)-3-[(1R,2S)-2-hydroxy-1-methylbutyl]-2-oxiranyl]-1,5-dimethyl-1,3-hexadien-1-yl]-7,11-dimethyloxacyclododec-9-en-2-one
Mængde 500 μg
Opløselighed Soluble to 1mg/mL in DMSO
Molekylær formel C30H48O8
Formel vægt 536.7
Fysisk form Film
Farve Colorless
Produkttype Bioactive Small Molecule
Renhed >95%
Vis mere Vis mindre

For Research Use Only.

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.