Få mere at vide
EVOS™ lys terning, Cy5.5 2.0
Artikelnummer. 17216016
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. 17216016
Brand: Invitrogen AMEP4973
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anden generation EVOS LED-lyskuber giver overlegen belysningsensartethed på tværs af synsfeltet, hvilket resulterer i enestående billedkvalitet med flisestikninger. Samtidig forbedrer optimeret spektral troskab på tværs af kanaler datakvaliteten betydeligt ved at minimere uønsket gennemstrømning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type LED lys terning
Produktlinje EVOS
Excitation/Emission Eks: 655/40 nm Em: 725/40
Til brug med (udstyr) Countess™ III FL automatiseret celletæller, EVOS™ M5000 billedbehandlingssystem, EVOS™ M7000 billedbehandlingssystem
Inkluderer Kondenserende optik, hårdtbelagte filtre
Mængde 1 stk.