Få mere at vide
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, TagBFP 2.0
Artikelnummer. 17206016
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
17206016 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 17206016 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AMEP4968
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Anden generation EVOS LED-lyskuber giver overlegen belysningsensartethed på tværs af synsfeltet, hvilket resulterer i enestående billedkvalitet med flisestikninger. Samtidig forbedrer optimeret spektral troskab på tværs af kanaler datakvaliteten betydeligt ved at minimere uønsket gennemstrømning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type LED lys terning
Produktlinje EVOS
Excitation/Emission Eks: 392/23 Em: 447/60
Til brug med (udstyr) Countess™ III FL automatiseret celletæller, EVOS™ M5000 billedbehandlingssystem, EVOS™ M7000 billedbehandlingssystem
Inkluderer Kondenserende optik, hårdtbelagte filtre
Mængde 1 stk.