missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

PLA2G12B Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18533222 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
18533222 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18533222 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP299414G

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

PLA2G12B Polyclonal antibody specifically detects PLA2G12B in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen PLA2G12B
Applikationer Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret DyLight 488
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias group XIIB secretory phospholipase A2-like protein, group XIII secreted phospholipase A2, Group XIII secretory phospholipase A2-like protein, GXIIBMGC138151, GXIII sPLA2-like, GXIIIsPLA2, phospholipase A2, group XIIB, phospholipase A2, group XIII, PLA2G13, sPLA2-GXIIB
Værtsarter Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Mouse PLA2G12B.
Oprensningsmetode Antigen and protein A Affinity-purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Lipid and Metabolism
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 84647
Målarter Mouse
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.