Få mere at vide
PKM2-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493868
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16493868 10 mg
16470976 200 mg
16446597 5 mg
16420247 50 mg
16404926 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16493868 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103617
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress PKM2-IN-1 is a pyruvate kinase M2 (PKM2) inhibitor with an IC50 of 2.95 μM.
PKM2-IN-1 is a pyruvate kinase M2 (PKM2) inhibitor with an IC50 of 2.95 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PKM2-IN-1
CAS 94164-88-2
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H19NO2S2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 320 mg/mL (926.25 mM; Need ultrasonic)
SMIL S=C(N1CCCCC1)SCC(C2=O)=C(C)C(C3=C2C=CC=C3)=O
Molekylvægt (g/mol) 345.48
Formel vægt 345.48
Procent renhed 99.61%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease