Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PKI (5-24)
Beskrivelse
PKI (5-24) is a high affinity PKA inhibitor (Ki = 2.3 nM).
Tekniske data
Tekniske data
| Arter | Human |
| Renhed | 0.95 |
| CAS | 99534-03-9 |
| Indhold og opbevaring | Store at −20°C |
| Molekylvægt (g/mol) | 2222.4g/mol |
| Mængde | 1 mg |
| Sekvens | TTYADFIASGRTGRRNAIHD |
| Specifik reaktivitet | High affinity PKA inhibitor (Ki = 2.3nM) |
For Research Use Only