Få mere at vide
Invitrogen™ PKI [14 22] Myristoyleret PTD
Beskrivelse
cAMP-afhængig proteinkinase (PKA)-hæmmer. Dette peptid er en meget specifik hæmmer af cAMP-afhængig proteinkinase (PKA).
Format/formulering: Lyofiliseret trifluoracetatsalt, >97% renhed ved HPLC.
Molekylvægt: 1208
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C). |
| Gen-id (Entrez) | 5566, 5567, 5568 |
| Oprensningsmetode | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Specifik hæmning eller mål | PKA |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Mængde | 1 mg |
| Produkttype | cAMP-afhængig proteinkinase (PKA) hæmmer |
| Inhibitor egenskaber | Protein |
| Molekylvægt (g/mol) | 1209 |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.