Få mere at vide
PKG drug G1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474598
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16474598 10 mg 10mg
16470897 50 mg 50mg
16465446 100 mg 100mg
16427317 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16474598 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112197
MedChemExpress PKG drug G1 targets C42 of PKG Iα. PKG drug G1 can couple to vasodilation and blood pressure lowering by a C42 PKG Iα-independent mechanism.
PKG drug G1 targets C42 of PKG Iα. PKG drug G1 can couple to vasodilation and blood pressure lowering by a C42 PKG Iα-independent mechanism.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PKG drug G1
Fysisk form Solid
CAS 374703-78-3
Farve Reddish Brown
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H11N3OS
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 103 mg/mL (400.30 mM)
SMIL O=C(/C(N1)=C/C2=C(C)NC3=C2C=CC=C3)NC1=S
Molekylvægt (g/mol) 257.31
Formel vægt 257.31
Procent renhed 99.63%