Få mere at vide
PKC-theta inhibitor, MedChemExpress
Beskrivelse
PKC-theta inhibitor is a selective PKC-θinhibitor, with an IC50 of 12 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PKC-theta inhibitor |
| CAS | 736048-65-0 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H25F3N6O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (137.53 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1CNC2=NC=C([N+]([O-])=O)C(NCC3CCC(CN)CC3)=N2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 454.45 |
| Formel vægt | 454.45 |
| Vis mere |