Få mere at vide
PKC-IN-1, MedChemExpress
Beskrivelse
PKC-IN-1 is a potent, ATP-competitive and reversible inhibitor of conventional PKC enzymes with Kis of 5.3 and 10.4 nM for human PKCβ and PKCα, and IC50s of 2.3, 8.1, 7.6, 25.6, 57.5, 314, 808 nM for PKCα, PKCβI, PKCβII, PKCθ, PKCγ, PKC mu and PKCε, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PKC-IN-1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1046787-18-1 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H37FN8O2 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 25 mg/mL (49.94 mM) |
| SMIL | O=C(N1[C@@H](C)CN(CC2CCOCC2)[C@H](C)C1)N(C3)C(C)(C)C4=C3C(NC5=NC(C)=NC=C5F)=NN4 |
| Vis mere |