Få mere at vide
pJTI™ R4 Exp CMV EmGFP pA vektor
Artikelnummer. 11681869
Skift visning
Mængde:
100μ g
Pakningsstørrelse:
100µg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11681869 100μ g 100µg
1 options
Artikelnummer. 11681869 Leverandør Invitrogen Leverandørnr. A14146
pJTI™ R4 Exp CMV EmGFP pA vektor
De pJTI™ R4 Exp CMV EmGFP pA-vektor er en positiv kontrolvektor til vurdering af succesen af en retargeting-reaktion med en Jump-In™ forældrecellelinje. Når co-transficeret med integrase-vektoren (pJTI™ R4 Int vektor) inkluderet i Jump-In™ forældresæt, vil EmGFP blive udtrykt, og positive celler vil fluorescere grønne.
Sikre din succes Jump-In™ Retargeting Reaktioner
Vellykket retargeting af Jump-In™ forældrecellelinjer som the Jump-In™ GripTite™ HEK293 kit (A14150) afhænger af en række faktorer såsom:
Transfektionseffektivitet
  • Cellesammenflydning
  • Antibiotikaudvælgelsesbetingelser
  • Kvalitet og koncentration af DNA
  • Retargeting vektor til integras vektor
    ratio Vi anbefaler kraftigt at inkludere en retargeting reaktion med pJTI™ R4 Exp CMV EmGFP pA vektor i din Jump-In™ eksperimentere sammen med negative kontroller (ingen plasmid-DNA, ingen integrase-vektor), så du nemt kan visualisere resultaterne og optimere retargeting-betingelserne.
    Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Konstitutivt eller inducerbart system Konstitutiv
    Leveringstype Transfektion
    Format Væske
    Promotor CMV
    Produkttype Pattedyrs udtryksvektor
    Udvælgelsesagent (eukaryot) Ingen
    Indhold og opbevaring Umiddelbart efter modtagelsen opbevares vektor ved -20 °C
    Forsendelsestilstand Tøris
    Protein tag Umærket
    Kloningsmetode Gateway
    Mængde 100μ g
    Vektor Jump-In Vektorer
    Produktlinje Jump-In
    Til brug med (applikation) Stabil cellelinjeudvikling, målrettet integration