Få mere at vide
pJTI™ R4 CMV-TO MCS pA vektor
Beskrivelse
De pJTI™ R4 CMV-TO MCS pA-vektor er designet til ekspression af dit gen af interesse under kontrol af den tet-inducerbare CMV-promotor efter restriktionsenzymkloning og retargeting til det genomiske R4-sted i en Jump-In™ forældrecellelinje.
Denne vektor kan bruges til inducerbar eller konstitutiv ekspression af dit gen af interesse, afhængigt af hvilket Jump-In™ forældrecellelinje, du bruger. Når denne vektor er retargeted til en Jump-In™ T-REx™ parental cellelinje styres genekspression af tet-operonet og kan induceres ved at tilsætte doxycyclin til vækstmediet. Når det bruges sammen med en Jump-In™ forældrecellelinje såsom Jump-In™ GripTite™ HEK293-cellelinje , konstitutiv ekspression opnås efter retargeting. R4-stederne i Jump-In™ forældrecellelinjer resulterer i en høj retargeting-effektivitet, der kræver mindre indsats og mindre tid end traditionelle celleteknologiske metoder. Retargeting af Jump-In™ forældrecellelinjer resulterer i skabelsen af en isogen pulje, der er tilstrækkelig til cellebaserede eksperimenter uden behov for klonal selektion. Alternativt muliggør den høje retargeting-effektivitet let valg af en positiv stabil klon til at udtrykke dit gen af interesse.
Denne vektor kan bruges til inducerbar eller konstitutiv ekspression af dit gen af interesse, afhængigt af hvilket Jump-In™ forældrecellelinje, du bruger. Når denne vektor er retargeted til en Jump-In™ T-REx™ parental cellelinje styres genekspression af tet-operonet og kan induceres ved at tilsætte doxycyclin til vækstmediet. Når det bruges sammen med en Jump-In™ forældrecellelinje såsom Jump-In™ GripTite™ HEK293-cellelinje , konstitutiv ekspression opnås efter retargeting. R4-stederne i Jump-In™ forældrecellelinjer resulterer i en høj retargeting-effektivitet, der kræver mindre indsats og mindre tid end traditionelle celleteknologiske metoder. Retargeting af Jump-In™ forældrecellelinjer resulterer i skabelsen af en isogen pulje, der er tilstrækkelig til cellebaserede eksperimenter uden behov for klonal selektion. Alternativt muliggør den høje retargeting-effektivitet let valg af en positiv stabil klon til at udtrykke dit gen af interesse.
Tekniske data
Tekniske data
| Konstitutivt eller inducerbart system | Inducerbar |
| Leveringstype | Transfektion |
| Inducerende middel | Tetracyclin |
| Promotor | CMV/TO |
| Produkttype | Pattedyrs udtryksvektor |
| Udvælgelsesagent (eukaryot) | Geneticin™ (G-418) |
| Indhold og opbevaring | pJTI™ R4 CMV-TO MCS pA vektor (100μ g), opbevares ved -20° C |
| Antibiotikaresistens bakteriel | Ampicillin (AmpR) |
| Protein tag | Umærket |
| Kloningsmetode | Restriktionsenzym/MCS |
| Vis mere |