Få mere at vide
PJ34, MedChemExpress
Beskrivelse
PJ34 is a potent specific inhibitor of PARPl/2 with IC50 of 110 nM and 86 nM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PJ34 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 344458-19-1 |
| Farve | Light Nude |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H17N3O2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (84.65 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NC(C=C1C2=C3C=CC=C2)=CC=C1NC3=O)CN(C)C |
| Vis mere |