Få mere at vide
PJ34 hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485808
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16485808 10 mg
16421967 50 mg
16496276 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16485808 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13688
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress PJ34 hydrochloride is an inhibitor of PARP1/2 with IC50 of 110 nM and 86 nM, respectively.
PJ34 hydrochloride is an inhibitor of PARP1/2 with IC50 of 110 nM and 86 nM, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PJ34 hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 344458-15-7
Farve Off-White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H18ClN3O2
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation H2O : 50 mg/mL (150.69 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 12.5 mg/mL (37.67 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL O=C(NC(C=C1C2=C3C=CC=C2)=CC=C1NC3=O)CN(C)C.Cl
Molekylvægt (g/mol) 331.8
Formel vægt 331.8
Procent renhed 98.01%