Få mere at vide
Pizotylin, TRC
Artikelnummer. 30137276
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137276 50 mg
30135183 10 mg
17933705 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137276 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP55280050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15574-96-6
Molekylær formel C19 H21 N S
Molekylvægt (g/mol) 295.44
Synonym Piperidine, 4-(9,10-dihydro-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thien-4-ylidene)-1-methyl-, 4-(9,10-Dihydro-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thien-4-ylidene)-1-methylpiperidine, 4H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophene, piperidine deriv., 4-(1-Methyl-4-piperidylidene)-9,10-dihydro-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophene, BC 105, Litec, Pizotifen, Pizotyline, Polomigran, Sandomigran
IUPAC navn 4-(4,5-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]thiofen-10-yliden)-1-methylpiperidin
SMIL CN1CCC(=C2c3ccccc3CCc4sccc24)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pizotyline
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H21NS/c1-20-11-8-15(9-12-20)19-16-5-3-2-4-14(16)6-7-18-17(19)10-13-21-18/h2-5,10,13H,6-9,11-12H2,1H3
Formel vægt 295.1395