Få mere at vide
Pizotifen N-oxid, TRC
Artikelnummer. 30132569
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132569 100 mg
30132952 50 mg
30005843 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132569 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP552805100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28588-48-9
Molekylær formel C19 H21 N O S
Molekylvægt (g/mol) 311.44
Synonym 4-(9,10-Dihydro-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thien-4-ylidene)-1-methyl-piperidine 1-Oxide;
IUPAC navn 4-(4,5-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[3,4-b]thiofen-10-yliden)-1-methyl-1$l^{5}-azinane 1-oxid
SMIL CN1(=O)CCC(=C2c3ccccc3CCc4sccc24)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pizotifen N-Oxide
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C19H21NOS/c1-20(21)11-8-15(9-12-20)19-16-5-3-2-4-14(16)6-7-18-17(19)10-13-22-18/h2-5,10,13H,6-9,11-12H2,1H3/b19-15-
Formel vægt 311.1344