Få mere at vide
Pizotifen, MedChemExpress
Artikelnummer. 16461376
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
200 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16461376 200 mg
16458106 100 mg
16412026 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16461376 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0115
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
MedChemExpress Pizotifen (Pizotyline) is a potent 5-HT2 receptor antagonist, with a high affinity for 5-HT1C binding site.
Pizotifen (Pizotyline) is a potent 5-HT2 receptor antagonist, with a high affinity for 5-HT1C binding site.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pizotifen
Fysisk form Solid
CAS 15574-96-6
Farve White
Mængde 200 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H21NS
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym Pizotyline BC-105
Opløselighedsinformation DMSO : 20 mg/mL (67.70 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL CN1CC/C(CC1)=C2C3=CC=CC=C3CCC4=C\2C=CS4
Molekylvægt (g/mol) 295.44
Formel vægt 295.44
Procent renhed 99.73%