Få mere at vide
Welch™ PIZA 101 Model Digital Vaccum Gauge
Shop alle Welch Ilmvac produkter
Driftstemperatur (metrisk):
0°C to 60°C
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Sensor and 1m cable |
| Driftstemperatur (metrisk) | 0°C to 60°C |
| Vægt (metrisk) | 250 g |
| Trykområde | 1 to 1050mbar |
| Produkttype | Digital Vaccum Gauge |