Få mere at vide
Pixantron dimaleat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16657032 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
16657032 250 mg
1 options
Artikelnummer. 16657032 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 465522500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 144675-97-8 | C25H27N5O10 | 557.52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Alpha vektor PIXANTRONEDIMALEATE
Kemisk navn eller materiale Pixantrone dimaleate
CAS 144675-97-8
Farve Sort til lilla
Infrarødt spektrum Conforms
Emballage glasflaske
Molekylær formel C25H27N5O10
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation (2 mg/ml aq. soln.) Clear solution
InChI nøgle SVAGFBGXEWPNJC-LVEZLNDCSA-N
SMIL OC(=O)\C=C\C(O)=O.OC(=O)\C=C\C(O)=O.NCCNC1=CC=C(NCCN)C2=C1C(=O)C1=CC=NC=C1C2=O
IUPAC navn bis((2E)-but-2-endisyre); 6,9-bis[(2-aminoethyl)amino]-5H,10H-benzo[g]isoquinolin-5,10-dion
Molekylvægt (g/mol) 557.52
Formel vægt 557.51
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pixantrone dimaleate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Pixantrone dimaleate