Få mere at vide
Pivmecillinam hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Pivmecillinam hydrochloride (FL-1039 hydrochloride) is an orally active prodrug of mecillinam, an extended-spectrum penicillin antibiotic.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pivmecillinam hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 32887-03-9 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H34ClN3O5S |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | FL-1039 hydrochloride |
| Opløselighedsinformation | H2O : 100 mg/mL (210.07 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 34 mg/mL (71.42 mM) |
| Vis mere |