Få mere at vide
Pivaloylacetonitril, 97%
Artikelnummer. 10550004 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10550004 100 g Glasflaske 100g
10321071 25 g Glasflaske 25g
10557562 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10550004 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 418021000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 59997-51-2 | C7H11NO | 125,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59997-51-2
Molekylær formel C7H11NO
Molekylvægt (g/mol) 125.17
MDL nummer MFCD00010208
InChI nøgle MXZMACXOMZKYHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pivaloylacetonitrile, trimethylacetylacetonitrile, 4,4-dimethyl-3-oxovaleronitrile, pentanenitrile, 4,4-dimethyl-3-oxo, 4,4-dimethyl-3-oxo-pentanenitrile, cyanopinacolone, pivaloyl acetonitrile, 1-cyano-3,3-dimethyl-2-butanone, valeronitrile, 4,4-dimethyl-3-oxo, pyvaolylacetonitrile
PubChem CID 108871
IUPAC navn 4,4-dimethyl-3-oxopentanenitril
SMIL CC(C)(C)C(=O)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pivaloylacetonitrile
Smeltepunkt 66 °C til 72 °C
Farve Hvid til cremet
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3CC(O)CH2CN
Mængde 100 g
Formel vægt 125.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pivaloylacetonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.