Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pivaloyl hydrazide |
| Smeltepunkt | 65 °C til 67 °C |
| Farve | Hvid |
| Kogepunkt | 95 °C til 110 °C (1,0 mbar) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (CH3)3CC(O)NHNH2 |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i alkoholer |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Pivaloyl hydrazide
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H228-Brandfarligt fast stof.
- EUH044-Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.