Få mere at vide
Pivalimidamid Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30426888
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30426888 1 g
1 options
Artikelnummer. 30426888 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP5506951G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pivalimidamide Hydrochloride
CAS 18202-73-8
Molekylær formel C5H13ClN2
Mængde 1 g
Synonym Pivalamidine Hydrochloride, Pivalamidine Monohydrochloride, 2,2-Dimethyl-propanimidamide Monohydrochloride, 2,2-Dimethylpropionamidine Hydrochloride, 2,2-Dimethylpropionimidamide Hydrochloride, Pivalimidamide Hydrochloride, tert-Butanecarboximidamide Hydrochloride, tert-Butylamidinium Chloride, tert-Butylcarbamidine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C5H12N2.ClH/c1-5(2,3)4(6)7;/h1-3H3,(H3,6,7);1H
SMIL Cl.CC(C)(C)C(=N)N
IUPAC navn 2,2-dimethylpropanimidamid; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 136.62
Formel vægt 136.0767