Få mere at vide
Pivalinsyre, TRC
Artikelnummer. 30417957
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30417957 100 g
1 options
Artikelnummer. 30417957 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP520000100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Dimethylpropionic acid
CAS 75-98-9
Molekylær formel C5 H10 O2
Mængde 100 g
Synonym Propanoic acid','2,2-dimethyl- (9CI','ACI), 2,2-Dimethylpropanoic acid (ACI), Pivalic acid (7CI','8CI), 2,2,2-Trimethylacetic acid, 2,2-Dimethylpropionic acid, Neopentanoic acid, Neovaleric acid, NSC 65449, tert-Pentanoic acid, Trimethylacetic acid, Trimethylmethanecarboxylic acid, Versatic 5 acid, Versatic Acid 5, α,α-Dimethylpropionic acid
InChI formel InChI=1S/C5H10O2/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3,(H,6,7)
SMIL CC(C)(C)C(=O)O
IUPAC navn 2,2-dimethylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 102.13
Formel vægt 102.0681