Få mere at vide
Pivalic Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15888520
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15888520 1 L
15878520 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15888520 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8013361000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-98-9
Tekniske data
Smeltepunkt 32°C to 35°C
Tæthed 0.91 g/cm3 at 20°C
Molekylær formel (CH3)3CCOOH
MDL nummer MFCD00004194
Mængde 1 L
Synonym Pivalic acid, Neopentanoic acid, 2,2-Dimethylpropionic acid, Trimethylacetic acid, Pivalic acid
Molekylvægt (g/mol) 102.13