Få mere at vide
Pivalic acid-d9, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pivalic acid-d9 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3,(H,6,7)/i1D3,2D3,3D3 |
| Formel vægt | 111.1246 |