Få mere at vide
Pivalaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pivalaldehyde |
| CAS | 630-19-3 |
| Molekylær formel | C5 H10 O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Propanal','2,2-dimethyl-, Pivalaldehyde (7CI,8CI), Pivaldehyde (6CI), 2,2-Dimethylpropanal, 2,2-Dimethylpropanaldehyde, 2,2-Dimethylpropionaldehyde, NSC 22043, Neopentaldehyde, Neopentanal, Pivalic aldehyde, Trimethylacetaldehyde, tert-Butylformaldehyde, tert-Butyraldehyde, tert-Pentanal, tert-Valeraldehyde, α,α-Dimethylpropanal, α,α-Dimethylpropionaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O/c1-5(2,3)4-6/h4H,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)C=O |
| IUPAC navn | 2,2-dimethylpropanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 86.13 |
| Formel vægt | 86.0732 |