Få mere at vide
Pitolisant, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pitolisant |
| CAS | 362665-56-3 |
| Molekylær formel | C17 H26 Cl N O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Piperidine','1-[3-[3-(4-chlorophenyl)propoxy]propyl]-, 1-[3-[3-(4-Chlorophenyl)propoxy]propyl]piperidine, 3-(4-Chlorophenyl)propyl 3-piperidinopropyl ether, Pitolisant |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26ClNO/c18-17-9-7-16(8-10-17)6-4-14-20-15-5-13-19-11-2-1-3-12-19/h7-10H,1-6,11-15H2 |
| SMIL | Clc1ccc(CCCOCCCN2CCCCC2)cc1 |
| IUPAC navn | 1-[3-[3-(4-chlorophenyl)propoxy]propyl]piperidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 295.847 |
| Formel vægt | 295.17 |