Få mere at vide
Pitolisant, MedChemExpress
Artikelnummer. 16405018
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16405018 10 mg -
16401257 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16405018 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12199
MedChemExpress Pitolisant is a potent and selective nonimidazole inverse agonist at the recombinant human histamine H3 receptor (Ki=0.16 nM).
Pitolisant is a potent and selective nonimidazole inverse agonist at the recombinant human histamine H3 receptor (Ki=0.16 nM).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pitolisant
Fysisk form Liquid
CAS 362665-56-3
Farve Light Yellow
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H26ClNO
Synonym Tiprolisant
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (338.01 mM; Need ultrasonic)
SMIL ClC1=CC=C(CCCOCCCN2CCCCC2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 295.85
Formel vægt 295.85
Procent renhed 97.22%