Få mere at vide
Pitolisant hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Pitolisant hydrochloride is a potent and selective nonimidazole inverse agonist at the recombinant human histamine H3 receptor (Ki=0.16 nM).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pitolisant hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 903576-44-3 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H27Cl2NO |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | Ciproxidine BF 2649 |
| Opløselighedsinformation | H2O : 100 mg/mL (300.92 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 43 mg/mL (129.40 mM) |
| Vis mere |